missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

(4-Hydroxyphenyl)glycine, TRC

Artikelnummer. 30406876
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30406876 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30406876 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH94950510G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale (4-Hydroxyphenyl)glycine
CAS 938-97-6
Molekylær formel C8 H9 N O3
Mængde 10 g
Synonym 2-Amino-2-(4-hydroxyphenyl)acetic acid, Benzeneacetic acid, α-amino-4-hydroxy-, Glycine, 2-(p-hydroxyphenyl)- (6CI,7CI,8CI), α-Amino-4-hydroxybenzeneacetic acid, (RS)-2-(4-Hydroxyphenyl)glycine, (±)-2-(4-Hydroxyphenyl)glycine, (±)-2-(p-Hydroxyphenyl)glycine, (±)-Amino(p-hydroxyphenyl)acetic acid, (±)-p-Hydroxyphenylglycine, (±)-α-Amino-4-hydroxybenzeneacetic acid, 2-(4-Hydroxyphenyl)glycine, 2-Amino-2-(4-hydroxyphenyl)aceticacid, DL-2-(4-Hydroxyphenyl)glycine, DL-2-(p-Hydroxyphenyl)glycine, DL-4-Hydroxyphenylglycine, DL-p-Hydroxyphenylglycine, DL-α-Amino(4-hydroxyphenyl)acetic acid, NSC 30081, p-Hydroxyphenylglycine, α-(4-Hydroxyphenyl)glycine, α-(p-Hydroxyphenyl)glycine, α-Amino-4-hydroxyphenylacetic acid, α-Amino-p-hydroxyphenylacetic acid
InChI formel InChI=1S/C8H9NO3/c9-7(8(11)12)5-1-3-6(10)4-2-5/h1-4,7,10H,9H2,(H,11,12)
SMIL NC(C(=O)O)c1ccc(O)cc1
IUPAC navn 2-amino-2-(4-hydroxyphenyl)acetic acid
Molekylvægt (g/mol) 167.162
Formel vægt 167.0582
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.