missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
4’-Hydroxyphenyl Carvedilol-d3, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4'-Hydroxyphenylcarvedilol-d3 |
| Mængde | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C24H26N2O5/c1-29-23-13-16(27)9-10-21(23)30-12-11-25-14-17(28)15-31-22-8-4-7-20-24(22)18-5-2-3-6-19(18)26-20/h2-10,13,17,25-28H,11-12,14-15H2,1H3/i1D3 |
| Formel vægt | 425.203 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?