Få mere at vide
4-hydroxyphenylbenzoat, 98%
Artikelnummer. 11397366
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11397366 5 g 5g
11307376 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11397366 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L09350.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-11-2026
CAS: 2444-19-1 | C13H10O3 | 214,22 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2444-19-1
Molekylær formel C13H10O3
Molekylvægt (g/mol) 214.22
MDL nummer MFCD00053304
InChI nøgle JFAXJRJMFOACBO-UHFFFAOYSA-N
Synonym hydroquinone monobenzoate, p-hydroxyphenyl benzoate, unii-zcy7o225cp, 4-benzoyloxyphenol, 1,4-diphenol, 1-benzoate, benzoic acid 4-hydroxyphenyl ester, 4-hydroxyphenyl benzoate, zcy7o225cp, 4-hydroxyphenylbenzoate, 4-hydroxyphenylbenzoat
PubChem CID 75549
IUPAC navn (4-hydroxyphenyl)benzoat
SMIL OC1=CC=C(OC(=O)C2=CC=CC=C2)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Hydroxyphenyl benzoate
Smeltepunkt 164 °C til 167 °C
Mængde 5 g
Beilstein 2050596
Formel vægt 214.22
Procent renhed 98%