Få mere at vide
(4-Hydroxyphenyl)-2-propionic acid, 98%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10155510 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
Emballage:
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
5g
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10155510 5 g Glass bottle 5g
1 options
Artikelnummer. 10155510 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 302680050
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (4-Hydroxyphenyl)-2-propionic acid
Navn note 98%
CAS 938-96-5
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 131.6°C
Farve White to Beige
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98%
Emballage Glass bottle
Molekylær formel C9H10O3
MDL nummer MFCD00128847
Mængde 5 g
Synonym 2-4-hydroxyphenyl propanoic acid, 2-4-hydroxyphenyl propionic acid, 4-hydroxyhydratropate, 4-hydroxyhydratropic acid, 4-hydroxyphenyl-2-propionic acid, 2-4'-hydroxyphenyl-propionic acid, 2-4-hydroxyphenyl propionate, acmc-209ro0, 4-hydroxyphenyl propanoic acid, methyl 4-hydroxyphenylacetic acid
InChI nøgle ZHMMPVANGNPCBW-UHFFFAOYSA-N
SMIL CC(C1=CC=C(C=C1)O)C(=O)O
IUPAC navn 2-(4-hydroxyphenyl)propanoic acid
Molekylvægt (g/mol) 166.18
PubChem CID 102526
ChEBI CHEBI:1868
Formel vægt 166.18
Procent renhed 98%
Fysisk form Crystalline Powder and/or Chunks