missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

4’-Hydroxyphenprocoumon, TRC

Artikelnummer. 30404057
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30404057 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30404057 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH9489651G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 4'-Hydroxyphenprocoumon
CAS 55789-09-8
Molekylær formel C18H16O4
Mængde 1 g
Synonym 4-Hydroxy-3-[1-(4-hydroxyphenyl)propyl]-2H-1-benzopyran-2-one
InChI formel InChI=1S/C18H16O4/c1-2-13(11-7-9-12(19)10-8-11)16-17(20)14-5-3-4-6-15(14)22-18(16)21/h3-10,13,19-20H,2H2,1H3
SMIL O=C1C(C(C2=CC=C(O)C=C2)CC)=C(O)C3=CC=CC=C3O1
IUPAC navn 4-hydroxy-3-(1-(4-hydroxyphenyl)propyl)-2H-chromen-2-one
Molekylvægt (g/mol) 296.32
Formel vægt 296.1
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.