Få mere at vide
4-Hydroxyphenethylalkohol, 98%
Artikelnummer. 10686192 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10686192 25 g Glasflaske 25g
10114060 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10686192 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 182500250
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
CAS: 501-94-0 | C8H10O2 | 138,17 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 501-94-0
Molekylær formel C8H10O2
Molekylvægt (g/mol) 138.17
MDL nummer MFCD00002902
InChI nøgle YCCILVSKPBXVIP-UHFFFAOYSA-N
Synonym tyrosol, 2-4-hydroxyphenyl ethanol, 4-hydroxyphenethyl alcohol, 4-2-hydroxyethyl phenol, 4-hydroxyphenylethanol, 4-hydroxybenzeneethanol, p-hydroxyphenethyl alcohol, benzeneethanol, 4-hydroxy, p-tyrosol, p-hydroxyphenylethanol
PubChem CID 10393
ChEBI CHEBI:1879
IUPAC navn 4-(2-hydroxyethyl)phenol
SMIL C1=CC(=CC=C1CCO)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Hydroxyphenethyl alcohol
Navn note 98%
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 89,0 °C til 92,0 °C
Farve Hvid til beige
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 97,5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel HOC6H4CH2CH2OH
Mængde 25 g
Beilstein 06, IV, 5936
Merck Index 15, 10022
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 124 g/L (25 °C). Andre opløseligheder: opløselige i methanol, ethanol, acetone, kloroform, diethylether, petroleumsether
Formel vægt 138.17
Procent renhed 98%
Fysisk form Krystallinsk pulver eller krystaller
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Hydroxyphenethyl alcohol
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.