Få mere at vide
4'-Hydroxynonanofenon, TRC
Artikelnummer. 30402495
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30402495 250 mg
30400009 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30402495 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH948790250MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4'-Hydroxynonanophenone
CAS 14392-69-9
Molekylær formel C15 H22 O2
Mængde 250 mg
Synonym 1-(4-Hydroxyphenyl)-1-nonanone, Pelargonyl-4-phenol
InChI formel InChI=1S/C15H22O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-15(17)13-9-11-14(16)12-10-13/h9-12,16H,2-8H2,1H3
SMIL CCCCCCCCC(=O)c1ccc(O)cc1
IUPAC navn 1-(4-hydroxyphenyl)nonan-1-one
Molekylvægt (g/mol) 234.34
Formel vægt 234.162