Få mere at vide
4'-Hydroxynonanofenon, TRC
Artikelnummer. 30400009
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30400009 1 g
30402495 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30400009 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH9487901G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4'-Hydroxynonanophenone
CAS 14392-69-9
Molekylær formel C15 H22 O2
Mængde 1 g
Synonym 1-(4-Hydroxyphenyl)-1-nonanone, Pelargonyl-4-phenol
InChI formel InChI=1S/C15H22O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-15(17)13-9-11-14(16)12-10-13/h9-12,16H,2-8H2,1H3
SMIL CCCCCCCCC(=O)c1ccc(O)cc1
IUPAC navn 1-(4-hydroxyphenyl)nonan-1-one
Molekylvægt (g/mol) 234.34
Formel vægt 234.162
Produkttitel
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.