Få mere at vide
4-Hydroxymidazolam, Lipomed
Artikelnummer. 30463806
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30463806 100 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30463806 Leverandør Lipomed Leverandørnr. LPMMID522FB100
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Lipomed delivers certified reference materials you can trust as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with precise documentation and expert support. From forensic to clinical labs, choose Lipomed for confidence, compliance, and analytical excellence.
4-Hydroxymidazolam
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Hydroxy Midazolam
CAS 59468-85-8
Analyt- eller komponentnavne 4-Hydroxy Midazolam
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C18 H13 Cl F N3 O
Synonym 4 H-Imidazo[1,5-a][1,4 ]benzodiazepin-4-ol, 8-chloro-6-(2-fluorophenyl)-1-methyl- (9 CI, ACI), 8-Chloro-6-(2-fluorophenyl)-1-methyl-4 H-imidazo[1,5-a][1,4 ]benzodiazepin-4-ol (ACI), 4-Hydroxymidazolam
InChI formel InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H
SMIL Cc1ncc2C(O)N=C(c3ccccc3F)c4cc(Cl)ccc4n12
IUPAC navn 8-chloro-6-(2-fluorophenyl)-1-methyl-4 H-imidazo[1,5-a][1,4 ]benzodiazepin-4-ol
Industry Type Pharmaceutical
Molekylvægt (g/mol) 341.77
Mængde 100 mg
Formel vægt 341.0731 g/mol