Få mere at vide
4-Hydroxymidazolam, 1mg/ml in Acetonitrile, Lipomed
Artikelnummer. 30458581
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30458581 1 ml
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30458581 Leverandør Lipomed Leverandørnr. LPMMID522FB1LA
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Lipomed delivers certified reference materials you can trust as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with precise documentation and expert support. From forensic to clinical labs, choose Lipomed for confidence, compliance, and analytical excellence.
4-Hydroxymidazolam, 1mg/ml in Acetonitrile
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Hydroxy Midazolam
CAS 59468-85-8
Analyt- eller komponentnavne 4-Hydroxy Midazolam
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C18 H13 Cl F N3 O
Koncentration 1 mg/mL
Synonym 4 H-Imidazo[1,5-a][1,4 ]benzodiazepin-4-ol, 8-chloro-6-(2-fluorophenyl)-1-methyl- (9 CI, ACI), 8-Chloro-6-(2-fluorophenyl)-1-methyl-4 H-imidazo[1,5-a][1,4 ]benzodiazepin-4-ol (ACI), 4-Hydroxymidazolam
InChI formel InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H
SMIL Cc1ncc2C(O)N=C(c3ccccc3F)c4cc(Cl)ccc4n12
IUPAC navn 8-chloro-6-(2-fluorophenyl)-1-methyl-4 H-imidazo[1,5-a][1,4 ]benzodiazepin-4-ol
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitrile
Industry Type Pharmaceutical
Molekylvægt (g/mol) 341.77
Mængde 1 ml
Formel vægt 341.0731 g/mol