Få mere at vide
4-(hydroxymethyl)tetrahydropyran, 98%
Artikelnummer. 15431849
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15431849 1 g 1g
15451849 250 mg 250mg
15441849 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15431849 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H64568.03
 Begrænset vare
På lager
CAS: 14774-37-9 | C6H12O2 | 116,16 g/mol
Anvendes som reagens ved identifikation og optimering af pteridinon Toll-lignende receptor 7 agonister, som kan anvendes til oral behandling af viral hepatitis. 4-(Hydroxymethyl)tetrahydropyran er også et udgangsmateriale for [1-[(Tetrahydro-2H-pyran-4-yl)methyl]-1H-indol-3-yl](2,2,3,3-tetramethylcyclopropyl)methanon, som er et lægemiddel, der fungerer som CB2 cannabinoid receptor agonist.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Anvendes som reagens til identifikation og optimering af pteridinon Toll-lignende receptor 7-agonister, som kan bruges til oral behandling af viral hepatitis. 4-(Hydroxymethyl)tetrahydropyran er også et udgangsmateriale for [1-[(Tetrahydro-2H-pyran-4-yl)methyl]-1H-indol-3-yl](2,2,3,3-tetramethylcyclopropyl)methanon, som er et lægemiddel, der fungerer som CB2 cannabinoid receptor agonist.
Opløselighed
Lidt opløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt, tørt i tæt lukket beholder. Med tilstrækkelig ventilation. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 14774-37-9
Molekylær formel C6H12O2
Molekylvægt (g/mol) 116.16
MDL nummer MFCD00457804
InChI nøgle YSNVSVCWTBLLRW-UHFFFAOYSA-N
Synonym tetrahydropyran-4-methanol, tetrahydro-2h-pyran-4-yl methanol, 4-hydroxymethyl tetrahydropyran, oxan-4-yl methanol, tetrahydro-pyran-4-yl-methanol, tetrahydro-2h-pyran-4-ylmethanol, 2h-pyran-4-methanol, tetrahydro, 4-hydroxymethyltetrahydropyran, oxan-4-yl-methanol
PubChem CID 2773573
SMIL OCC1CCOCC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(Hydroxymethyl)tetrahydropyran
Kogepunkt 111°C to 115°C (15 mmHg)
Flammepunkt 61°C (142°F)
Brydningsindeks 1.46
Mængde 1 g
Beilstein 103069
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water.
IUPAC navn oxan-4-ylmethanol
Formel vægt 116.16
Procent renhed 98%