Få mere at vide
4-(Hydroxymethyl)pyridine-2-carboxylic acid, 95%
Artikelnummer. 15495697
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15495697 25 g 25g
15475697 1 g 1g
15485697 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15495697 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H32921.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 923169-37-3 | C7H7NO3 | 153.137 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 923169-37-3
Molekylær formel C7H7NO3
Molekylvægt (g/mol) 153.137
MDL nummer MFCD08447083
InChI nøgle QMLYYPGJXCVEHA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-hydroxymethyl picolinic acid, 4-hydroxymethyl pyridine-2-carboxylic acid, 4-hydroxymethyl pyridine-2-carboxylicacid
PubChem CID 22645434
IUPAC navn 4-(hydroxymethyl)pyridin-2-carboxylsyre
SMIL C1=CN=C(C=C1CO)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(Hydroxymethyl)pyridine-2-carboxylic acid
Smeltepunkt 178°C to 185°C (decomposition)
Mængde 25 g
Formel vægt 153.15
Procent renhed 95%