Learn More
4-(Hydroxymethyl)pyridine-2-carboxylic acid, 95%
Description
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | 4-(Hydroxymethyl)pyridine-2-carboxylic acid |
| Smeltepunkt | 178°C to 185°C (decomposition) |
| Mængde | 1 g |
| Formel vægt | 153.15 |
| Procent renhed | 95% |