Få mere at vide
4-hydroxymethylpendimethalin, TRC
Artikelnummer. 30405318
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
250 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30405318 250 mg
30391658 25 mg
30393727 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30405318 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH594060250MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 56750-76-6
Molekylær formel C13 H19 N3 O5
Molekylvægt (g/mol) 297.31
Synonym 4-[(1-Ethylpropyl)amino]-2-methyl-3,5-dinitrobenzenemethanol, 4-(Hydroxymethyl)pendimethalin, 4-[(1-Ethylpropyl)amino]-2-methyl-3,5-dinitrobenzyl alcohol, α4-Hydroxypendimethalin
IUPAC navn [2-methyl-3,5-dinitro-4-(pentan-3-ylamino)phenyl]methanol
SMIL CCC(CC)Nc1c(cc(CO)c(C)c1[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Pendimethalin-4-hydroxymethyl
Mængde 250 mg
InChI formel InChI=1S/C13H19N3O5/c1-4-10(5-2)14-12-11(15(18)19)6-9(7-17)8(3)13(12)16(20)21/h6,10,14,17H,4-5,7H2,1-3H3
Formel vægt 297.1325