Få mere at vide
4-(Hydroxymethyl)benzyl Methanethiosulfonate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-(Hydroxymethyl)benzyl Methanethiosulfonate |
| CAS | 887406-47-5 |
| Molekylær formel | C9 H12 O3 S2 |
| Mængde | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H12O3S2/c1-14(11,12)13-7-9-4-2-8(6-10)3-5-9/h2-5,10H,6-7H2,1H3 |
| SMIL | CS(=O)(=O)SCc1ccc(CO)cc1 |
| IUPAC navn | [4-(methylsulfonylsulfanylmethyl)phenyl]methanol |
| Molekylvægt (g/mol) | 232.32 |
| Formel vægt | 232.0228 |