Få mere at vide
4-(Hydroxymethyl)benzoic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (4-(hydroxymethyl)benzoic acid) |
| CAS | 3006-96-0 |
| Molekylær formel | C8 H8 O3 |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | 4-(Hydroxymethyl)benzoic acid, 4-Carboxybenzyl alcohol, p-(Hydroxymethyl)benzoic acid, p-Carboxybenzyl alcohol, α-Hydroxy-p-toluic acid, Eprosartan Related Compound E, Ecamsule Related Compound B |
| InChI formel | InChI=1S/C8H8O3/c9-5-6-1-3-7(4-2-6)8(10)11/h1-4,9H,5H2,(H,10,11) |
| SMIL | O=C(O)C1=CC=C(C=C1)CO |
| IUPAC navn | 4-(hydroxymethyl)benzoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 152.15 |
| Formel vægt | 152.0473 |