Få mere at vide
4’-Hydroxymethyl 5’-Desmethyl Meloxicam, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4’-Hydroxymethyl 5’-Desmethyl Meloxicam |
| CAS | 1797124-56-1 |
| Molekylær formel | C14 H13 N3 O5 S2 |
| Mængde | 2.5 mg |
| Synonym | 4-Hydroxy-N-[4-(hydroxymethyl)-2-thiazolyl]-2-methyl-2H-1,2-benzothiazine-3-carboxamide 1,1-Dioxide |
| InChI formel | InChI=1S/C14H13N3O5S2/c1-17-11(13(20)16-14-15-8(6-18)7-23-14)12(19)9-4-2-3-5-10(9)24(17,21)22/h2-5,7,18-19H,6H2,1H3,(H,15,16,20) |
| SMIL | CN1C(=C(O)c2ccccc2S1(=O)=O)C(=O)Nc3nc(CO)cs3 |
| IUPAC navn | 4-hydroxy-N-[4-(hydroxymethyl)-1,3-thiazol-2-yl]-2-methyl-1,1-dioxo-1λ6,2-benzothiazine-3-carboxamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 367.4 |
| Formel vægt | 367.03 |