Få mere at vide
4-(Hydroxymethyl)-2-iodophenol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-(Hydroxymethyl)-2-iodophenol |
| CAS | 197230-74-3 |
| Molekylær formel | C7H7IO2 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 4-Hydroxy-3-iodo-benzenemethanol |
| InChI formel | InChI=1S/C7H7IO2/c8-6-3-5(4-9)1-2-7(6)10/h1-3,9-10H,4H2 |
| SMIL | IC1=CC(CO)=CC=C1O |
| IUPAC navn | 4-(hydroxymethyl)-2-iodophenol |
| Molekylvægt (g/mol) | 250.03 |
| Formel vægt | 249.95 |