Få mere at vide
4-(Hydroxymethyl)-1,3-dioxolan-2-on, 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10491050 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10491050 25 g Glasflaske 25g
1 options
Artikelnummer. 10491050 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 436170250
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 22-09-2026
CAS: 931-40-8 | C4H6O4 | 118.09 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(Hydroxymethyl)-1, 3-dioxolan-2-one
CAS 931-40-8
CAS min % 88.0
CAS Max % 100.0
Farve Farveløs til gul
Tæthed 1.4000g/mL
Elementær analyse 36,6 til 44,7 % C, 4,6 til 5,6 % H, 48,8 til 59,6 % O
Kogepunkt 142,5 °C (1,0 mmHg)
Flammepunkt 110 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 90%
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C4H6O4
Brydningsindeks 1.4597
MDL nummer MFCD00085561
Mængde 25 g
Specifik vægtfylde 1.4
Synonym 4-hydroxymethyl-1,3-dioxolan-2-one, glycerol carbonate, hydroxymethyl dioxolanone, glycerol 1,2-carbonate, 1,3-dioxolan-2-one, 4-hydroxymethyl, 1,3-dioxolan-2-one,4-hydroxymethyl, glycerin carbonate, glycerol1,2-carbonate, 4-hydroxymethyl-1,3-dioxolan-2-on
InChI nøgle JFMGYULNQJPJCY-UHFFFAOYNA-N
SMIL OCC1COC(=O)O1
IUPAC navn 4-(hydroxymethyl)-1,3-dioxolan-2-on
Molekylvægt (g/mol) 118.09
PubChem CID 97944
Formel vægt 118.09
Procent renhed 90%
Fysisk form Væske