Få mere at vide
4-Hydroxymephenytoin, MedChemExpress
Artikelnummer. 16492668
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
Artikelnummer. Mængde
16492668 5 mg
1 options
Artikelnummer. 16492668 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYW008772
MedChemExpress 4-Hydroxymephenytoin is a metabolism of an antiepileptic drug mephenytoin, which is used as a CYP2C19 substrate.
4-Hydroxymephenytoin is a metabolism of an antiepileptic drug mephenytoin, which is used as a CYP2C19 substrate.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Hydroxymephenytoin
CAS 61837-65-8
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C12H14N2O3
Mængde 5 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 100 mg/mL (426.89 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C1N(C)C(C(C2=CC=C(O)C=C2)(CC)N1)=O
Molekylvægt (g/mol) 234.25
Formel vægt 234.25
Procent renhed 98.0%
Grad Research
Fysisk form Powder