Få mere at vide
4-Hydroxymelatonin, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Hydroxymelatonin |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C13H16N2O3/c1-8(16)14-6-5-9-7-15-10-3-4-11(18-2)13(17)12(9)10/h3-4,7,15,17H,5-6H2,1-2H3,(H,14,16) |
| Formel vægt | 248.1161 |
| Procent renhed | >95% |