Få mere at vide
4-Hydroxymandelic Acid Monohydrate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Hydroxymandelic Acid Monohydrate |
| Mængde | 2.5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C8H8O4.H2O/c9-6-3-1-5(2-4-6)7(10)8(11)12;/h1-4,7,9-10H,(H,11,12);1H2 |
| Formel vægt | 186.0528 |