Få mere at vide
4-Hydroxylidocaine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Hydroxylidocaine |
| CAS | 39942-41-1 |
| Molekylær formel | C14 H22 N2 O2 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | Acetamide, 2-(diethylamino)-N-(4-hydroxy-2,6-dimethylphenyl)- |
| InChI formel | InChI=1S/C14H22N2O2/c1-5-16(6-2)9-13(18)15-14-10(3)7-12(17)8-11(14)4/h7-8,17H,5-6,9H2,1-4H3,(H,15,18) |
| SMIL | CCN(CC)CC(=O)Nc1c(C)cc(O)cc1C |
| IUPAC navn | 2-(diethylamino)-N-(4-hydroxy-2,6-dimethylphenyl)acetamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 250.34 |
| Formel vægt | 250.1681 |