Få mere at vide
4-Hydroxyisovaleric Acid Sodium Salt, TRC
Specifica
Specifica
| Kemisk navn eller materiale | 4-Hydroxyisovaleric Acid Sodium Salt |
| CAS | 112895-77-9 |
| Molekylær formel | C5H9NaO3 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | 4-Hydroxy-3-methyl-butanoic Acid Monosodium Salt |
| InChI formel | InChI=1S/C5H10O3.Na/c1-4(3-6)2-5(7)8;/h4,6H,2-3H2,1H3,(H,7,8);/q;+1/p-1 |
| SMIL | [Na].O=C(O)CC(C)CO |
| Molekylvægt (g/mol) | 140.11 |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?