missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
4-Hydroxyisovaleric Acid Sodium Salt, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Hydroxyisovaleric Acid Sodium Salt |
| CAS | 112895-77-9 |
| Molekylær formel | C5H9NaO3 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | 4-Hydroxy-3-methyl-butanoic Acid Monosodium Salt |
| InChI formel | InChI=1S/C5H10O3.Na/c1-4(3-6)2-5(7)8;/h4,6H,2-3H2,1H3,(H,7,8);/q;+1/p-1 |
| SMIL | [Na].O=C(O)CC(C)CO |
| Molekylvægt (g/mol) | 140.11 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?