Få mere at vide
4-Hydroxyisophthalic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Hydroxyisophthalic Acid |
| CAS | 636-46-4 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C8 H6 O5 |
| Mængde | 10 g |
| Synonym | 4-Hydroxybenzene-1,3-dicarboxylic Acid, 4-Hydroxyisophthalic Acid, Acetylsalicylic Acid Imp. B (EP), Salicylic Acid Imp. B (EP), 1,3-Benzenedicarboxylic acid, 4-hydroxy-, Isophthalic acid, 4-hydroxy- (6CI,7CI,8CI), 4-Hydroxy-1,3-benzenedicarboxylic acid, 4-Hydroxy-m-phthalic acid, Eupirina, NSC 2445 |
| InChI formel | InChI=1S/C8H6O5/c9-6-2-1-4(7(10)11)3-5(6)8(12)13/h1-3,9H,(H,10,11)(H,12,13) |
| SMIL | OC(=O)c1ccc(O)c(c1)C(=O)O |
| IUPAC navn | 4-hydroxybenzene-1,3-dicarboxylic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 182.13 |
| Vis mere |