Få mere at vide
4-Hydroxyindole-6-carboxylic acid, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15479828
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15479828 250 mg 250mg
15469828 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15479828 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H63236.MD
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 40990-52-1
Molekylær formel C9H7NO3
Molekylvægt (g/mol) 177.159
MDL nummer MFCD04973988
InChI nøgle TXZOAKBAZXCPGT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-hydroxy-6-indolecarboxylic acid, 4-hydroxyindole-6-carboxylic acid, 1h-indole-6-carboxylic acid, 4-hydroxy
PubChem CID 22742930
IUPAC navn 4-hydroxy-1H-indole-6-carboxylic acid
SMIL C1=CNC2=C1C(=CC(=C2)C(=O)O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Hydroxyindole-6-carboxylic acid
Farve Brun
Mængde 250 mg
Formel vægt 177.16
Procent renhed 97%
Fysisk form Fast stof