Få mere at vide
4-Hydroxyindole-6-carboxylic acid, 97%, Thermo Scientific™
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Hydroxyindole-6-carboxylic acid |
| Farve | Brown |
| Mængde | 1 g |
| Formel vægt | 177.16 |
| Procent renhed | 97% |
| Fysisk form | Solid |