Få mere at vide
4'-Hydroxyflavanon, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4'-Hydroxyflavanone |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C15H12O3/c16-11-7-5-10(6-8-11)15-9-13(17)12-3-1-2-4-14(12)18-15/h1-8,15-16H,9H2 |
| Formel vægt | 240.0786 |