Få mere at vide
4'-Hydroxyflavanone, 98%
Artikelnummer. 11496596
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11496596 5 g 5g
11486596 1 g 1g
11406606 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11496596 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B24829.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
CAS: 6515-37-3 | C15H12O3 | 240.26 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6515-37-3
Molekylær formel C15H12O3
Molekylvægt (g/mol) 240.26
MDL nummer MFCD00017705
InChI nøgle ZLHVIYHWWQYJID-UHFFFAOYNA-N
Synonym 4'-hydroxyflavanone, 2-4-hydroxyphenyl chroman-4-one, 4'-hydroxy flavanone, 2,3-dihydro-2-4-hydroxyphenyl-4h-1-benzopyran-4-one, 2-4-hydroxyphenyl-2,3-dihydro-4h-chromen-4-one, chembl73933, 4h-1-benzopyran-4-one, 2,3-dihydro-2-4-hydroxyphenyl, flavanone, 4'-hydroxy, 4-hydroxyflavanone, 4'-hydroxyflavaone
PubChem CID 165506
ChEBI CHEBI:34361
SMIL OC1=CC=C(C=C1)C1CC(=O)C2=CC=CC=C2O1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4'-Hydroxyflavanone
Smeltepunkt ∼182°C
Mængde 5 g
IUPAC navn 2-(4-hydroxyphenyl)-2,3-dihydrochromen-4-one
Formel vægt 240.25
Procent renhed 98%