Få mere at vide
4'-Hydroxyflavanone, 98%
Artikelnummer. 11486596
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11486596 1 g 1g
11496596 5 g 5g
11406606 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11486596 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B24829.03
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
CAS: 6515-37-3 | C15H12O3 | 240.26 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6515-37-3
Molekylær formel C15H12O3
Molekylvægt (g/mol) 240.26
MDL nummer MFCD00017705
InChI nøgle ZLHVIYHWWQYJID-UHFFFAOYNA-N
Synonym 4'-hydroxyflavanone, 2-4-hydroxyphenyl chroman-4-one, 4'-hydroxy flavanone, 2,3-dihydro-2-4-hydroxyphenyl-4h-1-benzopyran-4-one, 2-4-hydroxyphenyl-2,3-dihydro-4h-chromen-4-one, chembl73933, 4h-1-benzopyran-4-one, 2,3-dihydro-2-4-hydroxyphenyl, flavanone, 4'-hydroxy, 4-hydroxyflavanone, 4'-hydroxyflavaone
PubChem CID 165506
ChEBI CHEBI:34361
SMIL OC1=CC=C(C=C1)C1CC(=O)C2=CC=CC=C2O1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4'-Hydroxyflavanone
Smeltepunkt ∼182°C
Mængde 1 g
IUPAC navn 2-(4-hydroxyphenyl)-3,4-dihydro-2H-1-benzopyran-4-one
Formel vægt 240.25
Procent renhed 98%