Få mere at vide
4-Hydroxyestrone-2-glutathione, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Hydroxyestrone-2-glutathione |
| CAS | 116840-27-8 |
| Molekylær formel | C28H37N3O9S |
| Mængde | 2.5 mg |
| Synonym | L-γ-Glutamyl-S-(3,4-dihydroxy-17-oxoestra-1,3,5(10)-trien-2-yl)-L-cysteinylglycine, N-[S-(3,4-dihydroxy-17-oxoestra-1,3,5(10)-trien-2-yl)-N-L-γ-glutamyl-L-cysteinyl]Glycine |
| InChI formel | InChI=1S/C28H37N3O9S/c1-28-9-8-13-14(17(28)4-6-21(28)32)2-3-15-16(13)10-20(25(37)24(15)36)41-12-19(26(38)30-11-23(34)35)31-22(33)7-5-18(29)27(39)40/h10,13-14,17-19,36-37H,2-9,11-12,29H2,1H3,(H,30,38)(H,31,33)(H,34,35)(H,39,40)/t13-,14+,17-,18-,19-,28-/m0/s1 |
| SMIL | C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CCc4c(O)c(O)c(SC[C@H](NC(=O)CC[C@H](N)C(=O)O)C(=O)NCC(=O)O)cc34)[C@@H]1CCC2=O |
| IUPAC navn | (2S)-2-amino-5-[[(2R)-1-(carboxymethylamino)-3-[[(8R,9S,13S,14S)-3,4-dihydroxy-13-methyl-17-oxo-7,8,9,11,12,14,15,16-octahydro-6H-cyclopenta[a]phenanthren-2-yl]sulfanyl]-1-oxopropan-2-yl]amino]-5-oxopentanoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 591.67 |
| Formel vægt | 591.2251 |