Få mere at vide
4-Hydroxydiphenylamin, TRC
Artikelnummer. 30389564
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30389564 1 g
1 options
Artikelnummer. 30389564 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH9417501G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Hydroxydiphenylamine
CAS 122-37-2
Renhedsgrad noter HPLC
Molekylær formel C12H11NO
Mængde 1 g
Synonym p-Hydroxydiphenylamine, Phenol, 4-(phenylamino)-, Phenol, p-anilino- (8CI), 4-(Phenylamino)phenol, 4-Anilinophenol, 4-Hydroxydiphenylamine, N-(4-Hydroxyphenyl)aniline, N-Phenyl-p-aminophenol, NSC 1543, VTI 1, VTI 1 (phenol), p-(Phenylamino)phenol, p-Anilinophenol, p-Hydroxydiphenylamine, p-Hydroxyldiphenylamine, p-Oxydiphenylamine
InChI formel InChI=1S/C12H11NO/c14-12-8-6-11(7-9-12)13-10-4-2-1-3-5-10/h1-9,13-14H
SMIL OC1=CC=C(C=C1)NC=2C=CC=CC2
IUPAC navn 4-anilinophenol
Molekylvægt (g/mol) 185.22
Formel vægt 185.0841
Procent renhed >95