Få mere at vide
4-hydroxydiphenylamin, 98%
Artikelnummer. 11369555
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11369555 50 g 50g
11359555 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11369555 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L18945.18
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2052.27 DKK
    1846.65 DKK / 50g
    Spare 205.62 DKK
    10% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 122-37-2 | C12H11NO | 185,226 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 122-37-2
Molekylær formel C12H11NO
Molekylvægt (g/mol) 185.226
MDL nummer MFCD00020142
InChI nøgle JTTMYKSFKOOQLP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-hydroxydiphenylamine, 4-phenylamino phenol, p-anilinophenol, phenol, 4-phenylamino, p-hydroxydiphenylamine, p-oxydiphenylamine, phenyl-p-aminophenol, n-phenyl-p-aminophenol, 4-phenylaminophenol, p-hydroxydifenylamin
PubChem CID 31208
IUPAC navn 4-anilinophenol
SMIL C1=CC=C(C=C1)NC2=CC=C(C=C2)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Hydroxydiphenylamine
Smeltepunkt 66 °C til 71 °C
Kogepunkt 215 °C til 218 °C (12 mmHg)
Flammepunkt 209 °C (408 °F)
Lugt Lugtfri
Mængde 50 g
Beilstein 511942
Formel vægt 185.23
Procent renhed 98%