Få mere at vide
4'-Hydroxydiclofenac, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
En Cytochrom P450 2C9 (CYP2C9) metabolit af diclofenac
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4'-Hydroxydiclofenac |
| CAS | 64118-84-9 |
| Farve | Gul |
| Molekylær formel | C14H11Cl2NO3 |
| MDL nummer | MFCD01671980 |
| Mængde | 5 mg |
| FN nummer | UN2811 |
| Beilstein | 4198042 |
| Synonym | 4'-hydroxydiclofenac, 4'-hydroxy diclofenac, o-2,6-dichloro-4-hydroxyanilino phenyl acetic acid, unii-njf5o599ef, 4'-oh dcf, 2-2,6-dichloro-4-hydroxyphenyl amino phenyl acetic acid, 4′-ohd, njf5o599ef, diclofenac, 4′-hydroxy, benzeneacetic acid, 2-2,6-dichloro-4-hydroxyphenyl amino |
| Opløselighedsinformation | Opløseligt i DMSO, ethanol eller methanol |
| Vis mere |