Få mere at vide
4'-Hydroxydiclofenac, Mikromol™
Beskrivelse
4'-Hydroxydiclofenac
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4'-Hydroxydiclofenac |
| CAS | 64118-84-9 |
| Analyt- eller komponentnavne | 4'-Hydroxydiclofenac |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Molekylær formel | C14 H11 Cl2 N O3 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | Benzeneacetic acid, 2-[(2,6-dichloro-4-hydroxyphenyl)amino]-, 2-[(2,6-Dichloro-4-hydroxyphenyl)amino]benzeneacetic acid, Diclofenac-4-hydroxy |
| InChI formel | InChI=1S/C14H11Cl2NO3/c15-10-6-9(18)7-11(16)14(10)17-12-4-2-1-3-8(12)5-13(19)20/h1-4,6-7,17-18H,5H2,(H,19,20) |
| SMIL | OC(=O)Cc1ccccc1Nc2c(Cl)cc(O)cc2Cl |
| IUPAC navn | 2-[2-(2,6-dichloro-4-hydroxyanilino)phenyl]eddikesyre |
| Vis mere |