Få mere at vide
4-Hydroxycyclohexylcarboxylic Acid-d5, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Hydroxycyclohexylcarboxylic Acid-d5 |
| Molekylær formel | C7 D5 H7 O3 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 4-Hydroxycyclohexane-1-carboxylic Acid-d5, 4-Hydroxycyclohexanecarboxylic Acid-d5 |
| InChI formel | InChI=1S/C7H12O3/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9)10/h5-6,8H,1-4H2,(H,9,10)/i3D2,4D2,6D |
| SMIL | [2H]C1([2H])CC(CC([2H])([2H])C1([2H])O)C(=O)O |
| IUPAC navn | 3,3,4,5,5-pentadeuterio-4-hydroxycyclohexane-1-carboxylic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 149.199 |
| Formel vægt | 149.11 |