Få mere at vide
4-Hydroxycoumarin, LoGiCal
Artikelnummer. 30458582
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30458582 10 mg
1 options
Artikelnummer. 30458582 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCFOR0732.02
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
LoGiCals certificerede referencematerialer som smarte, native løsninger og stabile isotop-mærkede løsninger, med ekspertdokumentation og support. Fra retsmedicinske til kliniske laboratorier – vælg LoGiCal for selvtillid, overholdelse og analytisk ekspertise.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Hydroxycoumarin
CAS 1076-38-6
Analyt- eller komponentnavne 4-Hydroxycoumarin
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C9 H6 O3
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 4-Hydroxy-2H-1-benzopyran-2-one (4-Hydroxycoumarin), Warfarin Sodium Imp. B (EP), Warfarin Imp. B (EP), 4-Hydroxy-2H-1-benzopyran-2-one, 4-Hydroxycoumarin, 4-Coumarinol, 4-Hydroxy-2H-benzo[b]pyran-2-one, 4-Hydroxychromen-2-one, Benzotetronic acid, NSC 11889, Warfarin Sodium Impurity B, Warfarin Impurity B
InChI formel InChI=1S/C9H6O3/c10-7-5-9(11)12-8-4-2-1-3-6(7)8/h1-5,10H
Løsningstype Fedt
SMIL OC1=CC(=O)Oc2ccccc12
IUPAC navn 4-hydroxychromen-2-one
Industry Type Klinisk testning
Molekylvægt (g/mol) 162.14
Mængde 10 mg
Formel vægt 162,0317 g/mol