Få mere at vide
4-Hydroxycoumarin, 98+%
Artikelnummer. 11496997
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2500 g
Pakningsstørrelse:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11496997 100 g 100g
11407007 500 g 500g
11417007 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11496997 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A14394.22
 Begrænset vare
På lager
CAS: 1076-38-6 | C9H6O3 | 162,14 g/mol
4-Hydroxycoumarin er involveret i annulationsreaktioner på grund af den relativt høje surhed af CH-bindingen i 3-positionen: en tre-komponent reaktion med isocyanider og dialkylacetylendicarboxylater giver annullerede 4H-pyraner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
4-Hydroxycoumarin er involveret i annulationsreaktioner på grund af den relativt høje surhed af CH-bindingen i 3-positionen: en tre-komponent reaktion med isocyanider og dialkylacetylendicarboxylater giver annullerede 4H-pyraner.
Opløselighed
Opløselig i ethanol og dimethylformamid. Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler og stærke baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1076-38-6
Molekylær formel C9H6O3
Molekylvægt (g/mol) 162.14
MDL nummer MFCD00006856
InChI nøgle OWBBAPRUYLEWRR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-hydroxycoumarin, 4-coumarinol, 4-hydroxy-2h-chromen-2-one, benzotetronic acid, coumarin, 4-hydroxy, 2h-1-benzopyran-2-one, 4-hydroxy, 4-hydroxy-2h-1-benzopyran-2-one, 4-hydroxy-1-benzopyran-2-one, 4-hydroxy-chromen-2-one, unii-x954zll2rd
PubChem CID 54682930
ChEBI CHEBI:40070
IUPAC navn 4-hydroxychromen-2-on
SMIL OC1=CC(=O)C2=CC=CC=C2O1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Hydroxycoumarin
Smeltepunkt ∼213 °C (dekomponering)
Lugt Lugtfri
Mængde 100 g
Beilstein 129768
Opløselighedsinformation Opløselig i ethanol og dimethylformamid. Uopløselig i vand.
Formel vægt 162.14
Procent renhed ≥98%