Få mere at vide
4-Hydroxycoumarin, 98%
Artikelnummer. 10578480 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
500g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10578480 100 g Plastflaske 100g
10568480 5 g Glasflaske 5g
10182770 500 g Plastflaske 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10578480 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 121101000
 Begrænset vare
På lager
CAS: 1076-38-6 | C9H6O3 | 162,14 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1076-38-6
Molekylær formel C9H6O3
Molekylvægt (g/mol) 162.14
MDL nummer MFCD00006856
InChI nøgle OWBBAPRUYLEWRR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-hydroxycoumarin, 4-coumarinol, 4-hydroxy-2h-chromen-2-one, benzotetronic acid, coumarin, 4-hydroxy, 2h-1-benzopyran-2-one, 4-hydroxy, 4-hydroxy-2h-1-benzopyran-2-one, 4-hydroxy-1-benzopyran-2-one, 4-hydroxy-chromen-2-one, unii-x954zll2rd
PubChem CID 54682930
ChEBI CHEBI:40070
SMIL OC1=CC(=O)C2=CC=CC=C2O1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Hydroxycoumarin
Navn note 98%
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 210 °C til 215 °C
Farve Farveløs til gul
Tab ved tørring 0,5% maks.
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98%
Emballage Plastflaske
Mængde 100 g
Beilstein 17, 488
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: praktisk talt uopløselig i vand. Andre opløseligheder: opløselige i varmt vand, opløselige i alkohol, acetone og ether
IUPAC navn 4-hydroxychromen-2-on
Formel vægt 162.14
Procent renhed 98%
Fysisk form Væske