Få mere at vide
4-Hydroxychrysene, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Hydroxychrysene |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C18H12O/c19-17-7-3-5-13-9-10-15-14-6-2-1-4-12(14)8-11-16(15)18(13)17/h1-11,19H |
| Formel vægt | 244.0888 |