Få mere at vide
4'-Hydroxychalcon, 97%
Artikelnummer. 11459802
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11459802 5 g 5g
11469802 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11459802 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A10838.06
 Begrænset vare
På lager
CAS: 2657-25-2 | C15H12O2 | 224,259 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2657-25-2
Molekylær formel C15H12O2
Molekylvægt (g/mol) 224.259
MDL nummer MFCD00016484
InChI nøgle UAHGNXFYLAJDIN-IZZDOVSWSA-N
Synonym 4'-hydroxychalcone, chalcone, 4'-hydroxy, 1-4-hydroxyphenyl-3-phenylprop-2-en-1-one, 2e-1-4-hydroxyphenyl-3-phenylprop-2-en-1-one, p-cinnamoylphenol, 2-benzal-4'-hydroxyacetophenone, hydroxychalcone, 4', 2-propen-1-one, 1-4-hydroxyphenyl-3-phenyl, unii-2k338k8uoa, e-1-4-hydroxyphenyl-3-phenyl-prop-2-en-1-one
PubChem CID 5282362
ChEBI CHEBI:34360
IUPAC navn (E)-1-(4-hydroxyphenyl)-3-phenylprop-2-en-1-on
SMIL C1=CC=C(C=C1)C=CC(=O)C2=CC=C(C=C2)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4'-Hydroxychalcone
Smeltepunkt 175 °C til 177 °C
Mængde 5 g
Beilstein 2049150
Formel vægt 224.26
Procent renhed 97%