Få mere at vide
4-hydroxychalcon, 97%
Artikelnummer. 11418186
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11418186 5 g 5g
11428186 25 g 25g
11438186 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11418186 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A15307.06
 Begrænset vare
På lager
CAS: 20426-12-4 | C15H12O2 | 224,26 g/mol
4-Hydroxychalcone bruges som anti-angiogenese, antineoplastisk. Det bruges også som organiske mellemprodukter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
4-Hydroxychalcone bruges som anti-angiogenese, antineoplastisk. Det bruges også som organiske mellemprodukter.
Opløselighed
Uopløseligt i vand.
Noter
Opbevares ved 4 °C. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 20426-12-4
Molekylær formel C15H12O2
Molekylvægt (g/mol) 224.26
MDL nummer MFCD00016488
InChI nøgle PWWCDTYUYPOAIU-DHZHZOJOSA-N
Synonym 4-hydroxychalcone, 4-hydroxy chalcone, 2e-3-4-hydroxyphenyl-1-phenylprop-2-en-1-one, unii-jo97q47vbu, jo97q47vbu, 3-4-hydroxyphenyl-1-phenylprop-2-en-1-one, e-3-4-hydroxyphenyl-1-phenyl-prop-2-en-1-one, 3-4-hydroxyphenyl-1-phenyl-2-propen-1-one, e-3-4-hydroxyphenyl-1-phenylprop-2-en-1-one, ccris 2228
PubChem CID 5282361
ChEBI CHEBI:34423
IUPAC navn (E)-3-(4-hydroxyphenyl)-1-phenylprop-2-en-1-on
SMIL OC1=CC=C(\C=C\C(=O)C2=CC=CC=C2)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Hydroxychalcone
Smeltepunkt 183°C to 185°C
Mængde 5 g
Beilstein 2049155
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 224.26
Procent renhed 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Hydroxychalcone
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-Hydroxychalcone