Få mere at vide
4-Hydroxycarbazole, Mikromol™
Artikelnummer. 17900966
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
17900966 25 mg
1 options
Artikelnummer. 17900966 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0291.120025
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
4-Hydroxycarbazole
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Hydroxycarbazole
CAS 52602-39-8
Analyt- eller komponentnavne 4-Hydroxycarbazole
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C12H9NO
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym 9H-Carbazol-4-ol, 4-Carbazolol, 4-Hydroxy-9H-carbazole, SKF 106023, 4-Hydroxy Carbazole, 4-Carbazolol (6CI), 4-Hydroxycarbazole, SKF-106023, Carvedilol intermediate
InChI formel InChI=1S/C12H9NO/c14-11-7-3-6-10-12(11)8-4-1-2-5-9(8)13-10/h1-7,13-14H
SMIL C1=CC=C2C(=C1)C3=C(N2)C=CC=C3O
IUPAC navn 9H-carbazol-4-ol
Molekylvægt (g/mol) 183.21
Mængde 25 mg
Formel vægt 183.068 g/mol