Få mere at vide
4-Hydroxycarbazeran, TRC
Artikelnummer. 30011310
Skift visning
Mængde:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30011310 1 mg
30004181 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30011310 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH8841251MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 96724-43-5
Molekylær formel C18H24N4O5
Molekylvægt (g/mol) 376.41
Synonym 1-(3,4-Dihydro-6,7-dimethoxy-4-oxo-1-phthalazinyl)-4-piperidinyl Ester Ethylcarbamic Acid
IUPAC navn 1-(6,7-dimethoxy-4-oxo-3,4-dihydrophthalazin-1-yl) piperidin-4-yl ethylcarbamat
SMIL CCNC(=O)OC1CCN(CC1)C2=NNC(=O)C3=CC(=C(C=C32)OC)OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Hydroxycarbazeran
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 1 mg
InChI formel InChI=1S/C18H24N4O5/c1-4-19-18(24)27-11-5-7-22(8-6-11)16-12-9-14(25-2)15(26-3)10-13(12)17(23)21-20-16/h9-11H,4-8H2,1-3H3,(H,19,24)(H,21,23)
Formel vægt 376.17
Procent renhed >95%