Få mere at vide
4-Hydroxycarbazeran, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Hydroxycarbazeran |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C18H24N4O5/c1-4-19-18(24)27-11-5-7-22(8-6-11)16-12-9-14(25-2)15(26-3)10-13(12)17(23)21-20-16/h9-11H,4-8H2,1-3H3,(H,19,24)(H,21,23) |
| Formel vægt | 376.17 |
| Procent renhed | >95% |