Få mere at vide
4-hydroxysmørsyre methylester (>80%), TRC
Artikelnummer. 30005852
Skift visning
Mængde:
100 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30005852 500 mg
30005735 1 g
17900915 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30005852 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH833030500MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 925-57-5
Molekylær formel C5 H10 O3
Molekylvægt (g/mol) 118.13
Synonym Butanoic acid, 4-hydroxy-, methyl ester, Butyric acid, 4-hydroxy-, methyl ester (7CI,8CI), 4-Hydroxybutyric acid methyl ester, Methyl 4-hydroxybutanoate, Methyl 4-hydroxybutyrate, Methyl γ-hydroxybutyrate
IUPAC navn Methyl 4-hydroxybutanoat
SMIL COC(=O)CCCO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Hydroxybutyric Acid Methyl Ester
Mængde 500 mg
InChI formel InChI=1S/C5H10O3/c1-8-5(7)3-2-4-6/h6H,2-4H2,1H3
Formel vægt 118.063