Få mere at vide
4-Hydroxybutyric Acid Methyl Ester (>80%), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Hydroxybutyric Acid Methyl Ester |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C5H10O3/c1-8-5(7)3-2-4-6/h6H,2-4H2,1H3 |
| Formel vægt | 118.063 |