Få mere at vide
4-Hydroxybutylakrylat, 95%, stab. med ca. 500 ppm 4-methoxyphenol
Beskrivelse
4-Hydroxybutylacrylat anvendes i maling og coatingmaterialer (fremragende ridsebestandighed, mekaniske egenskaber og modstandsdygtighed over for syreregn), trykfølsomme klæbemidler, UV/EB hærdelig sammensætning, vandbårne belægninger.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
og modstandsdygtighed over for syreregn), trykfølsomme klæbemidler, UV/EB-hærdende sammensætning, vandbårne belægninger.
Opløselighed
Fuldt blandbar i vand.
Bemærkninger
Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt og tørt i godt lukkede beholdere.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Hydroxybutyl acrylate |
| Navn note | stabiliseret med ≈500 ppm 4-methoxyphenol |
| Smeltepunkt | -112 °C |
| Tæthed | 1.041 |
| Kogepunkt | ∼230 °C |
| Flammepunkt | >110 °C (230 °F) |
| Molekylær formel | C7H12O3 |
| Brydningsindeks | 1.452 |
| Mængde | 5 g |
| FN nummer | UN3082 |
| Vis mere |