Få mere at vide
4-Hydroxybutanesulfonate Sodium Salt (Technical Grade), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Hydroxybutanesulfonate sodium salt |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C4H10O4S.Na/c5-3-1-2-4-9(6,7)8;/h5H,1-4H2,(H,6,7,8);/q;+1/p-1 |
| Formel vægt | 176.0119 |